Stolní zvětšovací lupy s osvětlením jsou k dispozici buď s husím krkem, nebo s kloubovým ramenem. Zvětšovací skla jsou vyrobena z vysoce leštěného skla.
- Velká zobrazovací plocha
- Lupa je vybavena krytem, který chrání čočku před prachem a poškrábáním
- Modely s kloubovým ramenem umožňují rotaci hlavy se zvětšovacím sklem o 200°
Suitable for biological and clinical laboratories, electronics and chemical industries.
Electrical data: 200 mA, 100 to 230 V, 50 to 60 Hz, 3,5 W (60 LED magnifiers); 200 mA, 100 to 230 V, 50 to 60 Hz, 2,5 W (40 LED magnifiers)
For information or technical assistance, please contact your local Avantor representative.
Upozornení: Only suitable for indoor use. When the lamp is replaced the cover must be fixed. Lamp must not be operated without the cover in place. Never leave the lens in direct sunlight or where light can shine through it, as this may cause a fire risk. Any damage to the external cable or lamp must be repaired or replaced by the manufacturer or a qualified person.