Tisk…
Stolní pH/mV/°C/ionto metr pHenomenal® IS 2100L
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR® pHenomenal®
662-1658EA 44210 CZK
662-1658
Stolní pH/mV/°C/ionto metr pHenomenal® IS 2100L
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Uživatelsky příjemné zařízení s kloubovým stojanem na elektrody a krytem se stupněm ochrany IP 43 měří s vysokým rozlišením a přesností a poskytuje spolehlivé výsledky měření. Dodáváno s USB výstupem pro připojení k počítači. V souladu s GLP.
  • velký LCD grafický displej s trvalým LED podsvícením zobrazuje současně hodnoty pH/mV a teploty
  • nastavitelné intervaly funkce záznamu hodnot v rozmezí od 1 minuty do 1 hodiny, kapacita paměti 5000 datových vět
  • automatické vypnutí: nastavitelné od 10 minut do 24 hodin
  • automatické rozpoznání pufrů DIN a NIST (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
  • tři přídavné technické pufry při 25 °C (4,00 / 7,00 / 10,00) v paměti
  • pokročilý vlastní test a diagnostika (účinnost diagnostiky elektrod, ovládání odchylky); kalibrační symbol ukazuje, kdy je třeba provést kalibraci
  • volba síťového napájení nebo 4x AA baterie po dobu více než 1000 provozních hodin
Informace pro objednávání: Sada IS 2100L je dodávána měřicím přístrojem, pH skleněnou elektrodou se zabudovaným teplotním čidlem 221, 1 m kabelem a kloubovým stojanem, dvěma pufrovacím roztoky, plastovou kádinkou a vícejazyčným návodem k použití (22 jazyků) na CD ROM.