Pinostilbene
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM14044-1EA
1050
CZK
CAYM14044-1
CAYM14044-10
CAYM14044-5
CAYM14044-25
Pinostilbene
Pinostilbene
Vzorec:
C₁₅H₁₄O₃ |
MDL Number:
MFCD12407153 CAS číslo: 42438-89-1 |