Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
Varování
H61753.14EA 7820 CZK
H61753.14
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClFNO
MW: 219,55 g/mol
Bod tání: 152…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115715
CAS číslo: 114776-15-7