Tisk…
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene 96%
Nebezpečí
H62157.03EA 1430 CZK
H62157.03 H62157.06
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene 96%
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840524
CAS číslo: 61150-57-0
UN: 3261
ADR: 8,III