Tisk…
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 96%
Nebezpečí
H59275.MDEA 1660 CZK
H59275.MD H59275.03
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 96%
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Bod tání: 33…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847179
CAS číslo: 127425-73-4
UN: 3261
ADR: 8,II