D-(-)-Luciferin potassium salt
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM14681-100EA
2790
CZK
CAYM14681-100
CAYM14681-50
CAYM14681-1
CAYM14681-500
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Vzorec:
C₁₁H₇KN₂O₃S₂ MW: 318,41 g/mol |
MDL Number:
MFCD00044928 CAS číslo: 115144-35-9 |