Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM11791-10EA
8610
CZK
CAYM11791-10
CAYM11791-5
CAYM11791-1
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Vzorec:
C₂₈H₄₄O MW: 396,66 g/mol |
MDL Number:
MFCD00166988 CAS číslo: 50-14-6 EINECS: 200-014-9 UN: 2811 ADR: 6.1,II |