Tisk…
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL366080-25GEA 1130 CZK
SIAL366080-25G
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₃N₂
MW: 196,5600 g/mol
MDL Number: MFCD00042154
CAS číslo: 79456-26-1
EINECS: 401-670-0