Tisk…
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
H63819.14EA 14380 CZK
H63819.14 H63819.06 H63819.03
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester ≥98%
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₂S
MW: 228,12
Bod tání: 65…70 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD05663878
CAS číslo: 193978-23-3