Tisk…
4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H53381.06EA 4470 CZK
H53381.06 H53381.03
4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,65 g/mol
Bod varu: 140 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,137
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427246
CAS číslo: 14506-33-3