5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL543683-1GEA
2720
CZK
SIAL543683-1G
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole, Sigma-Aldrich®
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
Vzorec:
C₉H₆FNO₂ |
MDL Number:
MFCD03070563 CAS číslo: 288401-62-7 |