Tisk…
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL649481-5GEA 9230 CZK
SIAL649481-5G SIAL649481-1G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
MDL Number: MFCD04038391
CAS číslo: 3998-90-1