Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL649481-5GEA
9230
CZK
SIAL649481-5G
SIAL649481-1G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Vzorec:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,61 g/mol |
MDL Number:
MFCD04038391 CAS číslo: 3998-90-1 |