4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL559652-1GEA
0
CZK
SIAL559652-1G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₈FNO₂S |
MDL Number:
MFCD02709831 CAS číslo: 489-17-8 |