Tisk…
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H62729.03EA 11190 CZK
H62729.03 H62729.MD
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₅BFNO₂
MW: 247,07
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260444
CAS číslo: 461451-63-8