Tisk…
Methyl-2-amino-4-fluorobenzoate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H61749.14EA 6970 CZK
H61749.14
Methyl-2-amino-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-2-amino-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
MW: 169,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11054082
CAS číslo: 2475-81-2