Tisk…
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Packaged under argon.
36105.06EA 7970 CZK
36105.06 36105.14 36105.03
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂Hf
MW: 379,58 g/mol
Bod tání: 230…233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001438
CAS číslo: 12116-66-4
EINECS: 235-177-5
ADR: 8,III