Tisk…
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11505800EA 2890 CZK
EHERC11505800
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂NO
MW: 228,0747 g/mol
MDL Number: MFCD00023984
CAS číslo: 72-80-0
EINECS: 200-789-3