Tisk…
DL-Ethionine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALE5139-5GEA 14880 CZK
SIALE5139-5G SIALE5139-1G SIALE5139-25G
DL-Ethionine, Sigma-Aldrich®
DL-Ethionine
Vzorec: C₆H₁₃NO₂S
MW: 163,24 g/mol
MDL Number: MFCD00063102
CAS číslo: 67-21-0
EINECS: 200-647-0