Tisk…
N-Fmoc-D-valine ≥98%
H59570.03EA 1120 CZK
H59570.03 H59570.06
N-Fmoc-D-valine ≥98%
N-Fmoc-D-valine
Vzorec: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,39 g/mol
Bod tání: 143…144 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00062953
CAS číslo: 84624-17-9