N-Fmoc-L-valine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Fmoc-Val-OH
, N-α-Fmoc-L-Valine
, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine
B21030.06EA
838
CZK
B21030.06
B21030.14
N-Fmoc-L-valine ≥98%
N-Fmoc-L-valine
Vzorec:
C₂₀H₂₁NO₄ MW: 339,4 g/mol Bod tání: 142…147 °C |
MDL Number:
MFCD00037124 CAS číslo: 68858-20-8 EINECS: 272-515-0 |