N-Fmoc-L-valine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Fmoc-Val-OH
, N-α-Fmoc-L-Valine
, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine
SIAL47638-50G-FEA
2160
CZK
SIAL47638-50G-F
N-Fmoc-L-valine, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-L-valine
Vzorec:
C₂₀H₂₁NO₄ MW: 339,4 g/mol |
MDL Number:
MFCD00037124 CAS číslo: 68858-20-8 EINECS: 272-515-0 |