Tisk…
N-Fmoc-L-valine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Fmoc-Val-OHN-α-Fmoc-L-ValineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine
SIAL47638-50G-FEA 2160 CZK
SIAL47638-50G-F
N-Fmoc-L-valine, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-L-valine
Vzorec: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,4 g/mol
MDL Number: MFCD00037124
CAS číslo: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0