Tisk…
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20417.03EA 2540 CZK
B20417.03 B20417.06
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole 98%
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Vzorec: C₄H₈N₄
MW: 112,14 g/mol
Bod tání: 196…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051647
CAS číslo: 3530-15-2