Tisk…
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H61178.06EA 8030 CZK
H61178.06
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole ≥98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03228548
CAS číslo: 119516-86-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III