Tisk…
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
H29236.06EA 4720 CZK
H29236.06 H29236.03
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₈H₂₂BNO₄
MW: 327,18 g/mol
Bod tání: 113…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09266168
CAS číslo: 1073353-59-9