Tisk…
2-Picoline-[D₇] (98% D)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-DLM-1293-1EA 14690 CZK
PROOCIL-DLM-1293-1 PROOCILDLM12930.1
2-Picoline-[D₇] (98% D)
2-Picoline-[D₇]
Vzorec: C₆D₇N
CAS číslo: 93951-93-0