Tisk…
4-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H28216.03EA 1950 CZK
H28216.03 H28216.06
4-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₈H₂₇BN₂O₃
MW: 330,23 g/mol
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863914
CAS číslo: 832114-06-4