Tisk…

trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile ≥99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

H56850.06EA 4820 CZK
H56850.06
trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile ≥99%
trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile
Vzorec: C₂₄H₂₉N
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076317
CAS číslo: 68065-81-6
EINECS: 268-333-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR