Tisk…

5,6-Dimethylbenzotriazole monohydrate ≥99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

B25304.14EA 2780 CZK
B25304.14 B25304.06
5,6-Dimethylbenzotriazole monohydrate ≥99%
5,6-Dimethylbenzotriazole monohydrate
Vzorec: C₈H₉N₃·1H₂O
Bod tání: 153…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149344
CAS číslo: 4184-79-6
EINECS: 224-058-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR