1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
J63361.06EA
1510
CZK
J63361.06
J63361.14
J63361.22
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
An antidiabetic agent
Vzorec:
C₄H₁₂ClN₅ MW: 165,625 g/mol Bod tání: 218…226 °C |
MDL Number:
MFCD00012582 CAS číslo: 1115-70-4 EINECS: 214-230-6 |