Tisk…
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0056.00EA 34580 CZK
PROOMM0056.00
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₂ClN₅
MW: 165,625 g/mol
MDL Number: MFCD00012582
CAS číslo: 1115-70-4
EINECS: 214-230-6