Tisk…
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20355.06EA 3750 CZK
B20355.06 B20355.03
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁Cl₂N₅
MW: 248,12 g/mol
Bod tání: 191…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053019
CAS číslo: 2113-05-5