Tisk…
2,2'-Biquinoline analytical reagent, Supelco®
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02955.0005EA 0 CZK
1.02955.0005
2,2'-Biquinoline analytical reagent, Supelco®
2,2'-Biquinoline
Vzorec: C₁₈H₁₂N₂
MW: 256,31 g/mol
MDL Number: MFCD00006740
CAS číslo: 119-91-5
EINECS: 204-357-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1.02 mg/l (25 °C)
Melting Point 192 - 195 °C
Molar Mass 256.3 g/mol
Bulk Density 290 kg/m3