2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B24161.22EA
4740
CZK
B24161.22
B24161.14
B24161.36
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Vzorec:
C₁₄H₁₅ClN₂ MW: 246,738 g/mol Bod tání: 257…261 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012554 CAS číslo: 550-99-2 EINECS: 208-989-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II |