Tisk…
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Dodavatel: EDQM
EDQMN0080000EA 6420 CZK
EDQMN0080000
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₅ClN₂
MW: 246,738 g/mol
MDL Number: MFCD00012554
CAS číslo: 550-99-2
EINECS: 208-989-2