Tisk…
2-(Tributylstannyl)benzo[b]thiophene 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H55348.MDEA 1810 CZK
H55348.MD
2-(Tributylstannyl)benzo[b]thiophene 95%
2-(Tributylstannyl)benzo[b]thiophene
Vzorec: C₂₀H₃₂SSn
MW: 423,22 g/mol
Hustota: 1,184
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318936
CAS číslo: 148961-88-0
UN: 2788
ADR: 6.1,III