2-(Tributylstannyl)benzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL683930-1GEA
5820
CZK
SIAL683930-1G
2-(Tributylstannyl)benzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)benzo[b]thiophene
Vzorec:
C₂₀H₃₂SSn MW: 423,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD01318936 CAS číslo: 148961-88-0 |