Tisk…
3-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine 95%
Varování
H33201.03EA 4610 CZK
H33201.03
3-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine 95%
3-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Vzorec: C₈H₇N₃
MW: 145,16 g/mol
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407951
CAS číslo: 45887-08-9