Tisk…
2,2'-Thenoin ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
B24671.03EA 1080 CZK
B24671.03 B24671.06
2,2'-Thenoin ≥97%
2,2'-Thenoin
Vzorec: C₁₀H₈O₂S₂
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022505
CAS číslo: 27761-02-0