Tisk…
2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B25741.03EA 5800 CZK
B25741.03
2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine ≥97%
2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
Vzorec: C₁₇H₂₂N₆O₂
MW: 342,40 g/mol
Bod tání: 171…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272422
CAS číslo: 93438-27-8