Tisk…
2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B25742.03EA 2270 CZK
B25742.03
2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine ≥97%
2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
Vzorec: C₁₉H₂₀N₆O
MW: 348,41 g/mol
Bod tání: 194…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272362
CAS číslo: 43167-79-9