Tisk…
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50939.03EA 9990 CZK
H50939.03 H50939.MD
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥99%
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061079
CAS číslo: 902836-93-5