(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H26947.MDEA
2030
CZK
H26947.MD
H26947.06
H26947.03
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Vzorec:
C₄H₉ClFN MW: 125,57 g/mol Bod tání: 181…184 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038717 CAS číslo: 136725-55-8 |