Tisk…
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L19555.03EA 6800 CZK
L19555.03
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride ≥98%
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀ClF₂N
MW: 157,59 g/mol
Bod tání: ∼ 172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095381
CAS číslo: 144230-52-4