1-(Cyanoacetyl)piperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL102180-100GEA
12870
CZK
SIAL102180-100G
1-(Cyanoacetyl)piperidine, Sigma-Aldrich®
1-(Cyanoacetyl)piperidine
Vzorec:
C₈H₁₂N₂O MW: 152,20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006487 CAS číslo: 15029-30-8 EINECS: 239-111-6 |