Tisk…
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52738.03EA 16420 CZK
H52738.03 H52738.MD
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine ≥97%
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,30 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772100
CAS číslo: 325145-35-5