Tisk…
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
Dodavatel: Molekula
MOLE17665229-25GEA 0 CZK
MOLE17665229-25G
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₈Cl₂N₂O
MDL Number: MFCD00035285
CAS číslo: 6968-76-9
EINECS: 230-189-7