(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L16401.22EA
2600
CZK
L16401.22
L16401.14
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Vzorec:
C₈H₂₁NO₂Si MW: 191,35 g/mol Bod varu: 197…199 °C Bod tání: < –20 °C Hustota: 0,920 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039785 CAS číslo: 3179-76-8 EINECS: 221-660-8 UN: 2735 ADR: 8,III |