3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B23159.22EA
1650
CZK
B23159.22
B23159.14
B23159.36
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane 97%
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Vzorec:
C₈H₂₂N₂O₂Si MW: 206,36 g/mol Bod varu: 265 °C Hustota: 0,968 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00054776 CAS číslo: 3069-29-2 EINECS: 221-336-6 UN: 2735 ADR: 8,III |