Tisk…
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL06667-25MLEA 1050 CZK
SIAL06667-25ML
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Vzorec: C₈H₂₂N₂O₂Si
MW: 206,36 g/mol
MDL Number: MFCD00054776
CAS číslo: 3069-29-2
EINECS: 221-336-6